Learn More
BRAND™ Puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici. I filtri in PE non autosigillanti consentono un recupero dei campioni con filtri bagnati. Il design sottile consente il pipettaggio senza toccare microtubi e pareti della micropiastra. Graduazioni a 2 e 10μL per un controllo rapido del volume.
Marca:  BRAND™ 732724
84.14 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.06500kg
Codice prodotto. 15154977
  • 138.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile and free of biological contaminants
  • Non self-sealing PE filters allow sample recovery with wetted filters
  • Slender design
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations at 2 and 10μL for quick volume check
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available in convenient, ecological rack format, racked tips are colorless and placed into gray-colored tip tray
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can cause sample retention
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention or filter properties
Specifica
Specifica
High translucency, easy ejection and low waste, quick volume check
Filtered
Incolore
1.81 in.
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Puntale con filtro
Polipropilene
Da 0.5 a 10 μl
Autoclavable
4.6 cm
Rack
Bio-Cert
2, 10 μl