Learn More
BRAND™ Puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici. I filtri in PE non autosigillanti consentono un recupero dei campioni con filtri bagnati. Il design sottile consente il pipettaggio senza toccare microtubi e pareti della micropiastra. Graduazioni a 2 e 10μL per un controllo rapido del volume.
117.00€ - 138.00€
Specifica
Descrizione | High translucency, easy ejection and low waste, quick volume check |
---|---|
Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Sì |
Colore | Incolore |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15154977
|
BRAND™
732724 |
Puntale con filtro | Rack |
138.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15164957
|
BRAND™
732624 |
Puntale filtrante | Refill |
131.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15164987
|
BRAND™
732824 |
A bassissima ritenzione, Nano-cap | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Il polipropilene a elevata purezza è privo di oleamidi e diHEMDA
- Sterili e privi di agenti contaminanti biologici, certificati da autorità indipendente
- I filtri in PE non autosigillanti consentono un facile recupero del campione con filtri bagnati
- Design sottile
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti.
- Scala graduata a 2 e 10 μl per una rapida valutazione del volume.
- Disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta
- Disponibili in formato rack pratico ed ecologico, i puntali rack sono incolori e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore grigio
Puntali a ritenzione ultra bassa
- Prodotti tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale e una bassa ritenzione del campione
- Riducono la perdita del campione e offrono una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici
- Per campioni biologici che contengono proteine, acidi nucleici, detergenti o altri liquidi difficili che possono comportare una ritenzione del campione
- Elevata resistenza chimica
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza danneggiare le proprietà di bassa ritenzione o di filtraggio
Specifica
High translucency, easy ejection and low waste, quick volume check | |
Filtered | |
Incolore | |
1.81 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Polipropilene |
Da 0.5 a 10 μl | |
Sì | |
Autoclavable | |
4.6 cm | |
Bio-Cert | |
2, 10 μl |