Learn More
BRAND™ Puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici. I filtri in PE non autosigillanti consentono un recupero dei campioni con filtri bagnati. Il design sottile consente il pipettaggio senza toccare microtubi e pareti della micropiastra. Graduazioni a 2 e 10μL per un controllo rapido del volume.
Marca: BRAND™ 732624
109.39 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21712" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.82000kg
Descrizione
- High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
- Independently certified sterile and free of biological contaminants
- Non self-sealing PE filters allow sample recovery with wetted filters
- Slender design
- Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
- Graduations at 2 and 10μL for quick volume check
- Available in either standard or ultra low retention types
- Available in convenient, ecological rack format, racked tips are colorless and placed into gray-colored tip tray
Ultra low retention tips
- Produced through special, patented physicochemical process
- Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
- Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
- For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can cause sample retention
- High chemical resistance
- Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention or filter properties
Specifica
Elevata semitrasparenza, facile espulsione e scarto ridotto, controllo rapido del volume | |
Filtered | |
Incolore | |
1.81 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Puntale filtrante | |
Polipropilene |
Da 0.5 a 10 μl | |
Sterile | |
Sì | |
4.6 cm | |
Refill | |
Bio-Cert | |
2, 10 μl |