Learn More
BRAND™ Puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 0.5 a 10 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici. I filtri in PE non autosigillanti consentono un recupero dei campioni con filtri bagnati. Il design sottile consente il pipettaggio senza toccare microtubi e pareti della micropiastra. Graduazioni a 2 e 10μL per un controllo rapido del volume.
Marca:  BRAND™ 732824
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.66960kg
Codice prodotto. 15164987
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile and free of biological contaminants
  • Non self-sealing PE filters allow sample recovery with wetted filters
  • Slender design
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations at 2 and 10μL for quick volume check
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available in convenient, ecological rack format, racked tips are colorless and placed into gray-colored tip tray
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can cause sample retention
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention or filter properties
Specifica
Specifica
High translucency, easy ejection and low waste, quick volume check
Filtered
Incolore
1.81 in.
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
A bassissima ritenzione, Nano-cap
Polipropilene
0.5 - 10 μl
4.6 cm
Rack
Bio-Cert
2, 10 μl