Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Rotor Tube Adapters
Enhance your rotor's versatility with Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Tube Adapters, which support a wide assortment of tube sizes.
520.00€ - 600.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10247154
|
Thermo Scientific™
75003677 |
50mL Conical |
545.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10597004
|
Thermo Scientific™
75003678 |
15mL Conical |
545.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10657555
|
Thermo Scientific™
75003693 |
180mL Polypropylene Screw Cap (Bottle) |
585.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10124354
|
Thermo Scientific™
75003701 |
10mL Blood Collection |
520.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10546794
|
Thermo Scientific™
75003814 |
100mL Round-bottom, Open-tube |
530.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10625845
|
Thermo Scientific™
75003816 |
50mL DIN Round-bottom |
545.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10757395
|
Thermo Scientific™
75003817 |
25mL DIN Round-bottom |
520.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10757585
|
Thermo Scientific™
75003818 |
25mL Universal |
600.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10555284
|
Thermo Scientific™
75003820 |
15mL Starstedt |
550.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10104754
|
Thermo Scientific™
75003821 |
5/7mL Blood Collection |
520.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10546434
|
Thermo Scientific™
75003822 |
5/7mL Round-bottom, Open-tube |
545.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10154464
|
Thermo Scientific™
75003823 |
1.5/2.0mL Conical Microtube |
530.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10083114
|
Thermo Scientific™
75003813 |
150mL Round-bottom, Open-tube |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Enhance your rotor's versatility with Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 Tube Adapters, which support a wide assortment of tube sizes. These adapters are for use with the BIOShield 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor.
- Maximum tube capacity: 4 × 150mL
- Maximum O.D. × L: 50 × 122mm