Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Compact Automatic Burette Spare Burette Tube
BLAUBRAND™ Spare Burette Tube is suitable for use with a compact automatic burette.
Marca: BRAND™ 23846
56.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Descrizione
- Constructed of Borosilicate Glass 3.3
- Amber glass
Specifica
Amber | |
Compact Automatic Burette | |
Buret Tube |
25 mL | |
Borosilicate Glass (3.3) |