Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Compact Automatic Burette Spare Burette Tube
BLAUBRAND™ Spare Burette Tube is suitable for use with a compact automatic burette.
63.50€ - 65.53€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compact Automatic Burette |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Tipo | Buret Tube |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10432812
|
BRAND™
23843 |
10 mL |
63.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10483382
|
BRAND™
23848 |
50 mL |
65.53€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10275512
|
BRAND™
23846 |
25 mL |
63.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Constructed of Borosilicate Glass 3.3
- Amber glass
Specifica
Amber | |
Compact Automatic Burette | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Buret Tube |