Learn More
Brady™ BMP™71 Series WorkHorse™ Permanent Polyester Labels - White
Permanent Polyester (B-423) is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
Marca:  Brady™ 114775
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08100kg
Codice prodotto. 11725653
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • UL approved
  • CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Label
White
Polyester
Label
1
100 Labels/Roll
2 x 1 in. (W x H)
2 in.
130.81 mm
1 in.
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815); UL Recognized
Permanent Acrylic
Roll
Thermal Transfer
BMP™71 Label Printer
No Text
100/Roll
1 x 2 in.
2 in.
2 in.
1 in.