Learn More
Grant Instruments™ Test Tube Rack for Unstirred Water Baths
Keeps test tubes upright and secure in the bath.
136.74€ - 137.80€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11466397
|
Grant Instruments™
J2-SE |
105 0.5 mL Tubes |
137.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11456397
|
Grant Instruments™
J2-30 |
12 30 mm Tubes |
136.74€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11476397
|
Grant Instruments™
J2-LE |
65 1.5 mL Tubes |
136.74€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11416397
|
Grant Instruments™
J2-13 |
55 13 mm Tubes |
136.74€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11436397
|
Grant Instruments™
J2-19 |
32 19 mm Tubes |
136.74€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11426397
|
Grant Instruments™
J2-16 |
36 16 mm Tubes |
136.74€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11446397
|
Grant Instruments™
J2-25 |
18 25 mm Tubes |
136.74€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11406397
|
Grant Instruments™
J2-10 |
84 10 mm Tubes |
136.74€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Keeps test tubes upright and secure in the bath.
- Compatible with a wide range of Grant Unstirred Water Baths
- Holds up to 105 test tubes depending on size
- Dual slotted trays keep tubes secure and prevent tipping