Learn More
Bohlender™ BOLA™ Stirrer Shafts for Magnetic Stirrer Heads
Stirrer shafts for magnetic stirrer heads.
Marca:  Bohlender™ C492-16
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10339063
  • 120.84€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ground and polished borosilicate stirrer shaft
  • Integrated counterbores for the three stud screws of the rotor of the BOLA™ Magnetic Stirrer Head
Specifica
Specifica
0.39 in.
16 in.
Borosilicate Glass
10 mm
400 mm