Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass 3.3 Filter Funnels
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass, these funnels are an excellent option for filtering in the laboratory.
Marca:  BRAND™ 464004
59.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Codice prodotto. 10602252
  • 66.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clear glass
  • With white write-on label area
  • Sold individually
Specifica
Specifica
35 mm
10 mm
Clear
4
Filter funnel
50 mL
Borosilicate Glass
I.D. code 3 D
1/Pk.