Learn More
Boron Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution Aqueous, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 500 mL |
Colore | Colorless |
Numero MDL | 134034 |
Forma fisica | Liquid |