Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca: Robu™ 21124
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Specifica
65 mm (OD); 60 mm (ID) | |
10 mm | |
56 mm | |
65mm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
125 ml | |
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis | |
4 |