Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca:  Robu™ 21753
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10032161
  • 45.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
52mm (OD); 48mm (ID)
10 mm
50 mm
52mm
Imbuto per filtrazione Buchner
75 mL
Vetro borosilicato
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
3