Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca: Robu™ 21504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifica
40mm (OD); 36mm (ID) | |
10 mm | |
53 mm | |
40 mm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
50 ml | |
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis | |
4 |