Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca: Robu™ 21404
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Specifica
190mm (OD); 180mm (ID) | |
30mm | |
206 mm | |
190mm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
4000 ml | |
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis | |
4 |