Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca: Robu™ 21553
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39600kg
Specifica
100 mm (OD); 95 mm (ID) | |
22 mm | |
100 mm | |
100mm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
500 ml | |
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis | |
3 |