Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca: Robu™ 21112
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifica
130mm (OD); 124mm (ID) | |
22 mm | |
115 mm | |
130mm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
1000 ml | |
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis | |
2 |