Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca: Robu™ 21752
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifica
52 mm (OD); 48 mm (ID) | |
10 mm | |
50 mm | |
52mm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
75 mL | |
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis | |
2 |