Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca:  Robu™ 21122
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10498142
  • 66.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
65 mm
10 mm
56 mm
65mm
Imbuto per filtrazione Buchner
125 ml
Vetro borosilicato
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
2