Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test con parete di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.01600kg
Codice prodotto. 15832295
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Features: rimless medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
Specifica
Specifica
ISO 4142
Borosilicate Glass
No
150 mm
100 Pack
18 mm