Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test con parete di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Marca: Fisherbrand™
27.83 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.57600kg
Descrizione
- Features: rimless medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Specifica
ISO 4142 | |
Borosilicate Glass | |
No |
75 mm | |
100 Pack | |
12 mm |