Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
In vetro borosilicato. I coprivetrini quadrati Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Manufactured from clear soda glass
- Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
- Free from blisters and flaws
Specifica
Vetrino coprioggetto | |
Soda Lime Glass | |
18 mm | |
Confezione da 200 |
Slittamenti | |
18 mm | |
Da 0.13 a 0.17 mm |