Learn More
Sartorius Bottled Media for Sartorius Membrane Filtration Units
Lysine agar media for wild yeasts determination
Marca: Sartorius 14148----------A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in bottles are the cost-effective alternative for casting plates.
- 250mL bottles, 4 bottles per box
- Economical, provides time and cost savings
- According to international formulas
- Consistent quality
Specifica
Liquid | |
VLB-S7-S | |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of LactoBacilli and Pediococci and other beer spoiling organisms | |
250 mL |
Germany | |
250 mL | |
Bottle |
Sicurezza e movimentazione
- X4 250ML MEDIA VLB-S7-S ST
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose