Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
A general purpose phase used for a wide range of applications
Marca:  Trajan™ 054199
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15208663
  • 424.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent general purpose column
  • Low bleed
  • Non-polar
  • High temperature
  • Ideal for aromatics, pesticides, herbicides, drugs of abuse and hydrocarbons
Specifica
Specifica
0.53 mm
5% Phenyl/95% Dimethyl Polysiloxane
Hydrocarbons Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbons
1.5 μm
Forte™ BP5
Fused Silica
G36, G41
320/340°C
-60°C to +320/340°C
25 m
Non polar