Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™ FreezerBondz II: Forma rettangolare
Le etichette resistono in ambienti che vanno da LN2 ad autoclave, contribuendo a salvaguardare la ricerca mantenendo la tracciabilità del campione
139.00€ - 159.00€
Specifica
Descrizione | Surface Mount |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | Black, White |
Finitura | Semi-Gloss |
Formato | Label |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10506360
|
Brady™
105944 |
225 rullo/i | 1 pollici | 0.9 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11523834
|
Brady™
105943 |
1 Ea. | 0.5 in. | 19 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10305213
|
Brady™
105945 |
225/Pk. | 1 in. | 1.9 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10475563
|
Brady™
105946 |
275 rullo/i | 0.37 in. | 0.8 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10503055
|
Brady™
105947 |
225 rullo/i | 0.5 pollici | 1 pollici |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11856003
|
Brady™
105948 |
300/Pk. | 0.37 in. | 0.37 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12839928
|
Brady™
105949 |
300/Pk. | 0.5 in. | 0.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11816013
|
Brady™
105953 |
250/Pk. | 1.25 in. | 0.25 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
- In poliestere con adesivo acrilico permanente
- Applicabili alle superfici congelate, inclusi vetro e polipropilene conservati nell'azoto liquido
- Forniscono una finestra di controllo per il livello di liquidi all’interno della fiala
- Resistono all’esposizione agli ambienti comuni di laboratorio, come azoto liquido, congelatori fino a -196°C (-320.8°F), autoclavi e bagni d'acqua fino a 121°C (249.8°F)
- Misure di etichette disponibili per fiale, vetrini, piastre per pozzetti, capillari, piastre di Petri, scatole e applicazioni generali
Order Info
Da utilizzare con stampanti Brady LABXPERT e IDXPERT
Specifica
Surface Mount | |
Black, White | |
Label | |
Label | |
iDXPERT™, LabXpert™ Printer | |
-320.8°F to 249.8°F | |
0.081 mm |
Acrylic, Permanent | |
Semi-Gloss | |
Polyester | |
General and industrial identification, Laboratory identification | |
1 | |
-196°C to +121°C |