Learn More
Brady™ Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels (B-481) are designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
229.00€ - 250.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13573330
|
Brady™
143055 |
2500/Pk. | 0.75 in. | 19.05 mm |
229.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15260426
|
Brady™
143056 |
2500/Pk. | 0.9 in. | 2.2 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- Service temperature of -112 to 266° F (-80 to 130° C)
Specifica
RoHS | |
White | |
Polyester | |
Sample generation, inspection and storage | |
-80 to 130°C | |
0.0033 in. |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Laboratory Label | |
-112 to 266°F | |
40 lb./in. | |
0.9 in. |