Learn More
Brady™ ed etichette in nylon per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™per fiale/provette da 0.5 a 8 ml
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
Marca: Brady™ 062257
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06480kg
Descrizione
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
- Ideal for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Specifica
Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815), UL | |
Resina acrilica permanente, Permanent | |
Opaco | |
Tela di nylon | |
Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione generale e industriale, identificazione generale, identificazione in laboratorio, identificazione di pannelli, provetta per PCR | |
1 | |
Rectangle | |
Da 196 a 90 °C | |
15.87 mm | |
22.86 mm | |
12.7 mm |
Montaggio a superficie | |
Bianco | |
Etichetta | |
Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500 rullo/i | |
-320 to 194°F | |
0.165 mm | |
0.9 in. | |
0.5 pollici |