Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per vetrini
Labels for slides
Marca: Brady™ 062271
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05640kg
Descrizione
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
Specifica
AGA, CSA, UL | |
Resina acrilica permanente, Permanent | |
Opaco | |
Poliestere | |
Tracciabilità delle risorse, codici a barre, ID componenti, ID apparecchiature, identificazione generale, ID per scopi generali, targhette dati, etichetta per vetrini, circuiti stampati con tecnologia THT-lato componenti | |
1 | |
Square | |
70-120 °C | |
26.03 mm | |
22.86 mm | |
22.86 mm |
Montaggio a superficie | |
Bianco | |
Etichetta | |
Etichetta TLS 2200™/TLS-PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
250 rullo/i | |
-94-248°F | |
0.091 mm | |
0.9 in. | |
0.9 in. |