Learn More
BRAND™ Puntali con filtro BRAND™ BIO-CERT™, da 5 a 100 ul
In PP, privo di DiHEMDA e oleamide. I puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT,™ da 5 a 100 μl consentono il recupero del campione con filtri umidi. Le punte sterili sono prive di contaminanti biologici. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Graduazioni marcate a 50 e 100 μl per una stima rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
Marca:  BRAND™ 732830
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.11600kg
Codice prodotto. 15114997
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Non-sealing PE filters allow sample recovery with wetted filters
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile tips are DNA-, RNase, ATP- and endotoxin-free
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection and low waste
  • Graduations at 50 and 100μL for quick volume check
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available in convenient, ecological rack format, racked tips are colorless and placed into green-colored tip tray
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain protein, nucleic acid, detergents or other difficult liquids that can result in sample loss
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention and filter properties
Specifica
Specifica
Da 5 a 100 μl
Sterile
5.3 cm
Rack
Yellow
Polipropilene
Filtered
Incolore
2.08 pollici
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Ritenzione estremamente bassa
Bio-Cert
50, 100 μl