Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ BIO-CERT™, da 2 a 200 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 2 a 200 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici. Pareti sottili per elevata traslucidità, facile espulsione e scarto ridotto. Le graduazioni a 20 e 100μL consentono una valutazione rapida del volume.
75.55€ - 101.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 2 a 200 μl |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Incolore |
Autoclavabile | Autoclavable |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10578921
|
BRAND™
732128 |
Refill | TipRefill, 10 racks of 96 pieces |
95.35€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15164917
|
BRAND™
732228 |
Rack | TipBox, 10 boxes of 96 pieces |
101.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15104927
|
BRAND™
732268 |
Rack | TipStack, 10 racks of 96 pieces, two boxes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Il polipropilene a elevata purezza è privo di oleamidi e diHEMDA
- Sterili e privi di agenti contaminanti biologici, certificati da autorità indipendente
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti
- Scala graduata a 20 e 100 μl per una rapida valutazione del volume
- Disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta
- Disponibili in pratici formati rack e impilabili
- I puntali rack sono incolori e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore giallo
Puntali a ritenzione ultra bassa
- Prodotti tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale e una bassa ritenzione del campione
- Riducono la perdita del campione e offrono una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici
- Per campioni biologici che contengono proteine, acidi nucleici, detergenti o altri liquidi difficili che possono aumentare la perdita del campione
- Elevata resistenza chimica
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza compromettere le proprietà di bassa ritenzione
Specifica
Da 2 a 200 μl | |
Incolore | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Yes | |
Polipropilene |
Sterile | |
Autoclavable | |
Puntale | |
Bio-Cert | |
20, 100 μl |