Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ BIO-CERT™, da 5 a 300 ul
In PP vergine, ad alta purezza, privo di DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 5 a 300 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici, DNA, RNasi, ATP e endotossine. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Le graduazioni marcate a 50, 100 e 300μL consentono una stima rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
84.09€ - 101.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 5 to 300 μL |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Colorless |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.08 in. |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15154907
|
BRAND™
732130 |
Puntale | Refill |
95.35€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15174917
|
BRAND™
732230 |
Universal | Rack |
101.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15154937
|
BRAND™
732330 |
Low Retention | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Usato praticamente per tutte le pipette con codice cromatico giallo.
- Il polipropilene a elevata purezza è privo di oleamidi e diHEMDA
- Sterile e privo di agenti contaminanti biologici, certificato da autorità indipendenti
- Per pipettaggio inverso, lavaggio delle piastre e per lavorare con pipette multicanale
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti
- La scala graduata a 50, 100 e 300 μl consente una rapida valutazione del volume
- Disponibile nei tipi di ritenzione standard o ultra ridotta
- Disponibile in pratici formati rack-and-stack
- I puntali rack sono incolore e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore verde
Puntali a ritenzione ultra bassa
- Prodotti tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale e una bassa ritenzione del campione
- Riduce la perdita del campione e offre una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici
- Per campioni biologici che contengono proteine, acidi nucleici, detergenti o altri liquidi difficili che possono comportare una perdita del campione
- Elevata resistenza chimica.
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza danneggiare le proprietà di bassa ritenzione.
Specifica
5 to 300 μL | |
Colorless | |
2.08 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Yes | |
Polypropylene |
Sterile | |
Autoclavable | |
5.3cm | |
For reverse pipetting, plate washing and working with multichannel pipettes, high translucency, easy ejection and low waste | |
Bio-Cert | |
50, 100, 300μL |