Learn More
BrandTech™ Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps
An ideal alternative to glass flasks, these Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps are designed for tight tolerances in the laboratory.
Marca:  BrandTech™ 674895
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.67000kg
Codice prodotto. 15712126
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Crystal clear polymethylpentene construction
  • Available in a range of capacities and thread sizes
  • Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
  • Gravimetrically calibrated 'to contain' at 20°C
  • Flasks can tolerate thermal stress up to 121°C without permanent exceeding of limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Provides ideal resistance to alcohols, alkalis and acids
Specifica
Specifica
To Contain
Translucent
PMP
5 Flasks/Pk.
±0.3 mL
Reusable
Narrow
B
Screw
GL25
Polypropylene
250 mL
235 mm
121°C max.
Autoclavable
No
Non-sterile
Plain
250 mL