missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps

An ideal alternative to glass flasks, these Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps are designed for tight tolerances in the laboratory.

Marca:  BrandTech™ 675895

Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.34000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15762126

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Crystal clear polymethylpentene construction
  • Available in a range of capacities and thread sizes
  • Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
  • Gravimetrically calibrated 'to contain' at 20°C
  • Flasks can tolerate thermal stress up to 121°C without permanent exceeding of limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Provides ideal resistance to alcohols, alkalis and acids
Specifica

Specifica

To Contain
Translucent
PMP
4 Flasks/Pk.
±0.5 mL
Reusable
Narrow
B
Screw
GL25
Polypropylene
500 mL
270 mm
121°C max.
Autoclavable
No
Non-sterile
Plain
500 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali