Learn More
BRAND™ Puntali per pipette Transferpettor™
Reusable Positive Displacement Pipet Tips
Marca: BRAND™ 702854
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Made of Polyethylene
- Reusable Positive Displacement Pipet Tips
- Compatible to use with BrandTech Transferpettor Positive Displacement Pipettes
Especificaciones
Sì | |
Polipropilene | |
Pipetta Transferpettor™ | |
15.6 cm |
Giallo | |
Da 200 a 1000 μl | |
6.14 in. |