Learn More
BRAND™ Puntali per pipette Transferpettor™
Reusable Positive Displacement Pipet Tips
Marca: BRAND™ 702852
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.83710kg
Descrizione
- Made of Polyethylene
- Reusable Positive Displacement Pipet Tips
- Compatible to use with BrandTech Transferpettor Positive Displacement Pipettes
Specifica
Sì | |
Polipropilene | |
Pipetta Transferpettor™ | |
16 cm |
Verde | |
Da 100 a 500 μl | |
6.2 in. |