Learn More
VACUUBRAND™ Pompa rotativa a palette per vuoto VACUUBRAND™: Modello RZ9
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
3695.00€
Specifica
Cavalli motore | 0.5 hp |
---|---|
Modello | RZ9 |
Temperatura (sistema metrico) di conservazione | Da 10 a 60 °C |
Peso (sistema imperiale) | 53.3 libbre |
Peso (sistema metrico) | 24.2 kg |
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Frequenza | Tipo di spina | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Frequenza | Tipo di spina | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10394581
|
VACUUBRAND™
20698140 |
230 V, 50/60 Hz | 50/60 Hz | CEE | 230 V |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Per l'uso in situazioni in cui le pompe a membrana non riescono a fornire profondità del vuoto sufficiente. La RZ9 ha una capacità in aria libera di 170 l/min e un'uscita e un ingresso con flangia piccola.
- Design a doppio stadio per un vuoto assoluto di 1.5x10-3 Torr
- Silenziosa, piccola ed efficiente
- Struttura resistente e a bassa manutenzione
Per liofilizzatori, concentratori a centrifuga da banco o altre evaporazioni a bassa temperatura di solventi a elevato punto di ebollizione, distillazioni molecolari, linee Schlenk. Analogamente alle pompe rotative a palette, per l'uso in queste applicazioni è necessaria una trappola fredda Foreline.
Specifica
0.5 hp | |
Da 10 a 60 °C | |
24.2 kg | |
40 °C | |
Da 5.2 a 6 cfm | |
18.1 in. | |
5.9 in. | |
1.1 bar |
RZ9 | |
53.3 libbre | |
104°F | |
12°C | |
9.1 in. | |
46 cm | |
IP 40 |