Learn More
VACUUBRAND™ Pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND™: Filtri a nebbia d’olio
Oil Mist Filters and replacements for VACUUBRAND Rotary Vane Vacuum Pumps
Marca:  VACUUBRAND™ 20698003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81540kg
Codice prodotto. 10292551
  • 394.22€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per l'uso con le pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND
  • Gli appositi filtri “FO” intrappolano fino al 99% di nebbia d’olio generata dalla pompa, preservando l'ambiente del laboratorio
Specifica
Specifica
Pompa rotativa per vuoto modello RE2, RZ2, RE2.5, RZ2.5, RE5, RZ5, RE6, RZ6
Filtro a nebbia d'olio