Learn More
VACUUBRAND™ Pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND™: Filtri a nebbia d’olio
Oil Mist Filters and replacements for VACUUBRAND Rotary Vane Vacuum Pumps
48.25€ - 451.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10292551
|
VACUUBRAND™
20698003 |
Pompa rotativa per vuoto modello RE2, RZ2, RE2.5, RZ2.5, RE5, RZ5, RE6, RZ6 | Filtro a nebbia d'olio |
382.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10590362
|
VACUUBRAND™
20698004 |
Modello RZ2.5, RZ6, RC6 | elemento filtrante |
48.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10485823
|
VACUUBRAND™
20698017 |
Pompa rotativa per vuoto modello RE8, RE9, RE16 e RZ8, RZ9, RZ16 | Filtro a nebbia d'olio |
451.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Per l'uso con le pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND
- Gli appositi filtri “FO” intrappolano fino al 99% di nebbia d’olio generata dalla pompa, preservando l'ambiente del laboratorio
- Il cod. prod. 10590362 è una parte di ricambio per il filtro per nebbia d'olio di piccole dimensioni 10292551