Learn More
VACUUBRAND™ Pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND™: Filtri a nebbia d’olio
Oil Mist Filters and replacements for VACUUBRAND Rotary Vane Vacuum Pumps
Marca:  VACUUBRAND™ 20698017
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10485823
  • 451.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Per l'uso con le pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND
  • Gli appositi filtri “FO” intrappolano fino al 99% di nebbia d’olio generata dalla pompa, preservando l'ambiente del laboratorio
Specifica
Specifica
Pompa rotativa per vuoto modello RE8, RE9, RE16 e RZ8, RZ9, RZ16
Filtro a nebbia d'olio