Learn More
Aalborg™ Valvola standard in ottone
Aalborg™ Precision Valve for Brass Flowmeter is designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
113.42€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per flussometro gas/liquido da 150 mm |
---|---|
Tipo | Valvola standard |
Codice del prodotto | Marca | Velocità di flusso dell'aria | Portata flusso d'acqua | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Velocità di flusso dell'aria | Portata flusso d'acqua | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11728268
|
Aalborg™
VM1BB |
200 ml/min.;;en; | 6 ml/min.;;en; |
113.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11738268
|
Aalborg™
VM2-BB |
400 ml/min.;;en; | 12 ml/min.;;en; |
113.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11748268
|
Aalborg™
VM3-BB |
1000 ml/min.;;en; | 26 ml/min.;;en; |
113.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11758278
|
Aalborg™
VM5-BB |
6200 ml/min.;;en; | 200 ml/min.;;en; |
113.42€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11748278
|
Aalborg™
VM4-BB |
2500 ml/min.;;en; | 80 ml/min.;;en; |
113.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11768278
|
Aalborg™
VM6-BB |
21500 ml/min.;;en; | 650 ml/min.;;en; |
113.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For high precision
- Designed for laboratory and industrial applications for regulating corrosive gases and liquids or for high purity service.
- They may also be used as shut off valves.
- Bodies of the valves are reinforced by structurally rigid metallic shells.
- Shells are made of brass, bushings are made of plated brass or 316 stainless steel.
Specifica
Per flussometro gas/liquido da 150 mm | |
Valvola standard |