Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/MSL Viscometer for Transparent Liquids (UKAS ISO 17025 certified)
For the determination of kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
238.72€
Specifica
Calibrated | Yes |
---|---|
Numeri ASTM | D 445, D 446 |
Certificazione/Conformità | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
Include | UKAS ISO 17025 calibration |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16040250
|
Paragon Scientific™
MSL01UKC |
0.6 to 3 cSt |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060250
|
Paragon Scientific™
MSL02UKC |
2 to 10 cSt |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080250
|
Paragon Scientific™
MSL03UKC |
6 to 30 cSt |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000260
|
Paragon Scientific™
MSL04UKC |
20 to 100 cSt |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16020260
|
Paragon Scientific™
MSL05UKC |
60 to 300 cSt |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16040260
|
Paragon Scientific™
MSL06UKC |
200 to 1000 cSt |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060260
|
Paragon Scientific™
MSL07UKC |
600 to 3000 cSt |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
- Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Specifica
Yes | |
D 445, D 446 | |
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 | |
UKAS ISO 17025 calibration |
8 week lead-time