Learn More
BUCHI Palloni di raccolta per evaporatori rotanti
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. BUCHI Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
Marca:  BUCHI 000427
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85000kg
Codice prodotto. 10446391
  • 331.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
  • Dispone di un giunto sferico in vetro KS–35
  • Intervallo delle dimensioni da 50 ml a 3000 ml
  • Disponibile in vetro o con rivestimento in plastica
Specifica
Specifica
Vetro standard
Evaporatore rotante
Senza rivestimento
3000 ml
Fiasca di raccolta
Giunto sferico KS-35
Rotondo