Learn More
Fisherbrand™ Buffer Saver Blocks
Physically reduce volume in positive and negative compartments of gel chamber thus reducing buffer requirements.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11867633
  • 38.95€ / pezzi 2
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Economic low gel and buffer volumes
  • Available for multiSUB Horizontal Gel Units
Specifica
Specifica
Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Buffer Saver Block
2 Each