Learn More
Fisherbrand™ Buffer Saver Blocks
Physically reduce volume in positive and negative compartments of gel chamber thus reducing buffer requirements.
33.60€ - 44.90€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11847633
|
Fisherbrand™
|
Sub-Gel Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
44.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11867633
|
Fisherbrand™
|
Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
38.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11877633
|
Fisherbrand™
|
Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
33.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Economic low gel and buffer volumes
- Available for multiSUB Horizontal Gel Units
Specifica
Buffer Saver Block | |
2 Each |