Learn More
Buffer Solution, pH 7.00, NIST, Chem-Lab
For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
Marca:  Chem Lab CL03.0216.9520
Dettagli aggiuntivi : Peso : 25.25000kg
Codice prodotto. 11929292
  • 316.00€ / 20L
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
pH = 7.13 at 0°C
pH = 7.05 at 10°C
pH = 7.00 at 20°C
pH = 6.99 at 25°C
pH = 6.98 at 30°C
pH = 6.97 at 40°C
pH = 6.96 at 50°C
pH = 6.96 at 60°C
pH = 6.97 at 70°C
pH = 6.98 at 80°C
pH = 7.00 at 90°C
Specifica
Specifica
Phosphate
7.00
EP
1.01g/mL
20 L
NIST traceable
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti