Learn More
Brady™ Targhetta per cavi in poliuretano per M611, M610 e M710 bulk
Targhetta per cavi in poliuretano per M611, M610 e M710 bulk
Marca: Brady™ 312199
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- I marcatori Heatex™ non contengono alogeni e offrono eccellenti proprietà autoestinguenti assieme a una minima emissione di fumi.
- Eccellente resistenza a sbavature, agenti chimici, oli e acqua
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90 °C
Specifica
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F | |
25 mm | |
5 x 2 mm |
Tag | |
White | |
Matte | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.984 in. | |
0.19 x 0.07 in. | |
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |