Learn More
Brady™ Targhetta per cavi in poliuretano per M611, M610 e M710 bulk
Targhetta per cavi in poliuretano per M611, M610 e M710 bulk
479.00€ - 493.00€
Specifica
Quantità | 250 Labels |
---|---|
Tipo | Tag |
Certificazione/Conformità | ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 |
Materiale | Polyutherene |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17857964
|
Brady™
312195 |
White | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
479.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17837884
|
Brady™
312197 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
484.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17858034
|
Brady™
312199 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
493.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17887974
|
Brady™
312196 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
479.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17857884
|
Brady™
312198 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
484.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17808054
|
Brady™
312200 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
493.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Beschreibung
- I marcatori Heatex™ non contengono alogeni e offrono eccellenti proprietà autoestinguenti assieme a una minima emissione di fumi.
- Eccellente resistenza a sbavature, agenti chimici, oli e acqua
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90 °C
Spezifikation
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Matte | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Tag | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F |