Learn More
Brady™ Targhette in poliuretano per M710 M610 M611 - Bulk
Targhette per cavi senza liner B-7643, bulk, per M611, M610 e M710
Marca: Brady™ 312174
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.75000kg
Descrizione
- Queste targhette per cavi B-7643 non contengono alogeni e offrono eccellenti proprietà autoestinguenti così come una minima emissione di fumi.
- Eccellente resistenza a sbavature, agenti chimici, oli e acqua
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90 °C
Specifica
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F | |
15 mm | |
5.5 x 2.5 mm |
Tag | |
Red | |
Matte | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.591 in. | |
0.21 x 0.09 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |