Learn More
Brady™ Targhette in poliuretano per M710 M610 M611 - Bulk
Targhette per cavi senza liner B-7643, bulk, per M611, M610 e M710
179.00€ - 269.00€
Specifica
Quantità | 250 Labels |
---|---|
Tipo | Tag |
Certificazione/Conformità | ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 |
Materiale | Polyutherene |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17837964
|
Brady™
312175 |
White | 0.591 in. |
179.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17878044
|
Brady™
312182 |
White | 0.984 in. |
224.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17867864
|
Brady™
312170 |
Black | 0.591 in. |
217.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17837994
|
Brady™
312177 |
Black | 0.984 in. |
269.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17857874
|
Brady™
312174 |
Red | 0.591 in. |
217.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17847854
|
Brady™
312181 |
Red | 0.984 in. |
269.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17867954
|
Brady™
312173 |
Orange | 0.591 in. |
217.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17878034
|
Brady™
312180 |
Orange | 0.984 in. |
269.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17857854
|
Brady™
312176 |
Yellow | 0.591 in. |
179.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17887864
|
Brady™
312183 |
Yellow | 0.984 in. |
224.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17847874
|
Brady™
312172 |
Green | 0.591 in. |
217.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17867994
|
Brady™
312179 |
Green | 0.984 in. |
269.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17817854
|
Brady™
312171 |
Blue | 0.591 in. |
217.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17877914
|
Brady™
312178 |
Blue | 0.984 in. |
269.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Queste targhette per cavi B-7643 non contengono alogeni e offrono eccellenti proprietà autoestinguenti così come una minima emissione di fumi.
- Eccellente resistenza a sbavature, agenti chimici, oli e acqua
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90 °C
Specifica
250 Labels | |
ASTM D 1004, ASTM D 1922, DIN 53363, DIN 53455, IEC 61249-2-21, MIL. Spec. 101C2065 | |
Matte | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.21 x 0.09 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Tag | |
Polyutherene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.45 mm | |
-40°F to +194°F | |
5.5 x 2.5 mm |